Chromate de strontium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
89026.A1EA 267 EUR InStock
89026.A1 89026.30
Chromate de strontium ≥95%
Chromate de strontium
Formule: CrO₄Sr
MW: 203,61 g/mol
Densité: 3,895
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049549
Numéro CAS: 7789-06-2
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8841
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité