Baryum fluorure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
36380.14EA 188 EUR InStock
36380.14 36380.22
Baryum fluorure ≥99.9% (base métaux)
Baryum fluorure
Formule: BaF₂
MW: 175,33 g/mol
Point d'ébullition: 2260 °C
Point de fusion: 1353 °C
Densité: 4,83
Numéro MDL: MFCD00003450
Numéro CAS: 7787-32-8
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,974
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité