Calcium fluorure ≥99.9% (base métaux) pour dépôt sous vide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36377.09 36377.18 36377.30
36377.09EA 89.1 EUR InStock
36377.09 36377.18 36377.30
Calcium fluorure ≥99.9% (base métaux) pour dépôt sous vide
Calcium fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: 3-6mm Pieces (melted) Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formule: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: ∼2500 °C
Point de fusion: 1403 °C
Densité: 3.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité