Calcium fluorure
Fournisseur: Molekula
Synonyms: FluoriteFluorspar
MOLE19013605-500GEA 0 EUR InStock
MOLE19013605-500G
Calcium fluorure
Calcium fluorure
Formule: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 2500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1418 °C
Densité: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité