Fluorure de magnésium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40755.04 40755.09 40755.18
40755.04EA 83.3 EUR InStock
40755.04 40755.09 40755.18
Fluorure de magnésium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de magnésium
Purity: 99.99% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: F2Mg Formula Weight: 62.30 Physical Form: Powder Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formule: MgF₂
MW: 62,3 g/mol
Point d'ébullition: 2260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1261 °C
Densité: 3.148
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011108
Numéro CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité