Fluorure de strontium
Attention
007296-100G 007296-500G
FLUO007296-100GEA 0 EUR InStock
FLUO007296-100G FLUO007296-500G
Fluorure de strontium
Fluorure de strontium
Formule: F₂Sr
MW: 125,62 g/mol
Point d'ébullition: 2460 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1477 °C
Densité: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011251
Numéro CAS: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09002
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité