Calcium hydrure ∼92%, en poudre grossière
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16242.0B A16242.18 A16242.30
A16242.0BEA 646 EUR InStock
A16242.0B A16242.18 A16242.30
Calcium hydrure ∼92%, en poudre grossière
Calcium hydrure
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 600 °C (dec.)
Densité: 1.900
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
ONU: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité