Iodure de magnésium, ultra sec ≥99.996% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
ampouled under argon
44310.14 44310.22
44310.14EA 544 EUR InStock
44310.14 44310.22
Iodure de magnésium, ultra sec ≥99.996% (base métaux)
Iodure de magnésium
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-58-9 Molecular Formula: I2Mg Formula Weight: 278.12 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 637° dec. Merck Reference: 14,5671 MDL No.: MFCD00049485
Formule: MgI₂
MW: 278,11 g/mol
Point de fusion: 637 °C (dec.)
Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049485
Numéro CAS: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Merck Index: 14,5671
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité