Oxyde de béryllium ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
35480.06EA 136 EUR InStock
35480.06
Oxyde de béryllium ≥99.95% (base métaux)
Oxyde de béryllium
Formule: BeO
MW: 25,01 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C
Point de fusion: 2575 °C
Densité: 3,01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003457
Numéro CAS: 1304-56-9
ONU: 1566
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01216
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité