Magnésium oxyde ≥99.95% (base métaux sauf Ca), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Magnésie calcinée
41073.KSEA 1560 EUR InStock
41073.KS
Magnésium oxyde ≥99.95% (base métaux sauf Ca), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Magnésium oxyde
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
Merck Index: 13,05700
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité