Magnésium oxyde ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Magnésie calcinée
44078.22EA 98 EUR InStock
44078.22 44078.A1 44078.36
Magnésium oxyde ≥96%
Magnésium oxyde
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C
Point de fusion: 2852 °C
Densité: 3,58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
Merck Index: 13,05700
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité