Magnésium oxyde léger ≥99%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Magnésie calcinée
63096-500GEA 203 EUR InStock
63096-500G
Magnésium oxyde léger ≥99%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Magnésium oxyde
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3,600 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 2,852 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity B complying
Assay (calculated to ignited substance) 98.0 - 100.5 %
Appearance of the solution complying
Loss on ignition Max. 8.0 %
In water soluble matter Max. 2.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 4 ppm
Calcium (Ca) Max. 1.5 %
Iron (Fe) Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Sulfate (SO₄) Max. 1.0 %
Bulk Density Max. 0.15 g/ml
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité