Calcium hydroxyde ≥95.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
14662.A1 14662.30
14662.A1EA 73.9 EUR InStock
14662.A1 14662.30
Calcium hydroxyde ≥95.0% ACS
Calcium hydroxyde
Purity: 95.0% min CAS No.: 1305-62-0 Molecular Formula: CaH2O2 Formula Weight: 74.09 Physical Form: Powder Density: 2.24 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in glycerol, acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,1673 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00010901
Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1673
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité