Calcium hydroxyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 35.3 EUR InStock
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Calcium hydroxyde 95%
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1673
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité