Calcium hydroxyde, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
1.02047.0500EA 57.7 EUR InStock
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
Calcium hydroxyde, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité