Calcium hydroxyde ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chaux éteinte
22641.460EA 320 EUR InStock
22641.460
Calcium hydroxyde ≥95%, TECHNICAL
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité