Calcium hydroxyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3529.1 3529.2 3529.3 3529.4
ROTH3529.1EA 39.5 EUR InStock
ROTH3529.1 ROTH3529.2 ROTH3529.3 ROTH3529.4
Calcium hydroxyde
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité