Magnésium hydroxyde 95%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 46.8 EUR InStock
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnésium hydroxyde 95%, pur
Magnésium hydroxyde
Formule: Mg(OH)₂
Point de fusion: 350 °C (dec.)
Densité: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011104
Numéro CAS: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité