Calcium hydrogénophosphate, anhydre 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 115 EUR InStock
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
Calcium hydrogénophosphate, anhydre 97%, pur
Calcium hydrogénophosphate
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: 370 °C
Densité: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité