Calcium hydrogénophosphate, anhydre ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 74.8 EUR InStock
40232.30 40232.A1 40232.A7
Calcium hydrogénophosphate, anhydre ≥98%
Calcium hydrogénophosphate
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: 370 °C
Densité: 2.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité