Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium hydrogénophosphate

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Calcium phosphate dibasique

LOHM8066704.9025EA 0 EUR InStock
LOHM8066704.9025
Calcium hydrogénophosphate
Calcium hydrogénophosphate


Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: 370 °C
Densité: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
Merck Index: 13,01697
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité