Calcium hydrogénophosphate, anhydre, en poudre très fine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Calcium phosphate dibasique
1.02144.9025EA 0 EUR InStock
1.02144.9051 1.02144.9025 1.02144.9026 1.02144.1000
Calcium hydrogénophosphate, anhydre, en poudre très fine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Calcium hydrogénophosphate
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: 370 °C
Densité: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
Merck Index: 13,01697
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité