Calcium hydrogénophosphate, anhydre ≥98.5% (par analyse complexométrique), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Calcium phosphate dibasique
HONC21177-25KGEA 10820 EUR InStock
HONC21177-25KG
Calcium hydrogénophosphate, anhydre ≥98.5% (par analyse complexométrique), Puriss. p.a., Fluka™
Calcium hydrogénophosphate
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: >450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
Merck Index: 13,01697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.0 %
Loss on ignition (850°C) 6.5 - 8.5 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 2000 ppm
Manganese (Mn) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 200 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité