Sulfure de calcium ≥99% (base métaux sauf Mg) (max. 1% Mg)
Fournisseur: Thermo Scientific
43646.22EA 943 EUR InStock
43646.22 43646.14
Sulfure de calcium ≥99% (base métaux sauf Mg) (max. 1% Mg)
Sulfure de calcium
Formule: CaS
MW: 72,14 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015990
Numéro CAS: 20548-54-3
ONU: 3134
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité