Baryum sulfate 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO222515000EA 26.5 EUR InStock
ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250 ACRO222510010
Baryum sulfate 98%, très pur
Baryum sulfate
Formule: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Point de fusion: 1580 °C (déc.)
Densité: 4,5 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
Merck Index: 13,00997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité