Baryum sulfate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10651.14EA 180 EUR InStock
10651.14 10651.22 10651.06
Baryum sulfate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Baryum sulfate
Formule: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1580 °C (déc.)
Densité: 4,5
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
Merck Index: 14,994
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité