Baryum sulfate 99%, précipité
Fournisseur: Thermo Scientific
A11768.0C A11768.0E A11768.36
A11768.0CEA 292 EUR InStock
A11768.0C A11768.0E A11768.36
Baryum sulfate 99%, précipité
Baryum sulfate
Purity: 99% CAS No.: 7727-43-7 Molecular Formula: BaSO4 Formula Weight: 233.40 Odour: Odourless Melting Point: 1580° dec. MDL No.: MFCD00003455
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1580 °C (dec.)
Densité: 4.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 14,994
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité