Baryum sulfate, en poudre fine Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
21763.292EA 57.5 EUR InStock
21763.292 21763.463
Baryum sulfate, en poudre fine Ph. Eur.
Baryum sulfate
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1345 °C
Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Substances soluble in acid Max. 0.3 %
Oxidisable sulphur compounds Passes test
Soluble barium salts Max. 10 ppm
Loss on ignition (600 ± 50°C) Max. 2 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité