Calcium sulfate, anhydre 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfate de calcium
ACRO217521000EA 33.1 EUR InStock
ACRO217521000 ACRO217520100 ACRO217525000 ACRO217520025
Calcium sulfate, anhydre 99%, pur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Point de fusion: 1450 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149624
Numéro CAS: 7778-18-9
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité