Magnésium sulfate, anhydre 99-100.5% USP
Fournisseur: VWR Chemicals
E797-2.5KGEA 558 EUR InStock
E797-2.5KG E797-500G
Magnésium sulfate, anhydre 99-100.5% USP
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
Merck Index: 12,05731
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.014%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.002%
Loss on Drying <2%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9.2
Purity (after ignition) 99 – 100.5%
Selenium <0.003%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité