Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium sulfate

Fournisseur: LOHMANN

500022015400A4 500022015400A5
LOHM500022015400A4EA 0 EUR InStock
LOHM500022015400A4 LOHM500022015400A5
Magnésium sulfate
Magnésium sulfate


Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité