Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium sulfate

Fournisseur: LOHMANN

LOHM9591540.9050EA 0 EUR InStock
LOHM9591540.9050
Magnésium sulfate
Magnésium sulfate


Formule: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
Merck Index: 12,05731
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité