Magnésium sulfate, anhydre ≥97%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
208094-2.5KGEA 388 EUR InStock
208094-2.5KG
Magnésium sulfate, anhydre ≥97%, Qualité Réactif
Magnésium sulfate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Point de fusion: 1,130 °C (déc.)
Densité: 2,7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
Merck Index: 12,05731
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Mg 19.6 - 20.8 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density <0.01 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité