Indium (I) bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42865.14EA 906 EUR InStock
42865.14 42865.06
Indium (I) bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Indium (I) bromure
Formule: InBr
MW: 194,72 g/mol
Point d'ébullition: 662 °C
Point de fusion: 220 °C
Densité: 4,96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064630
Numéro CAS: 14280-53-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité