Indium (III) bromure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indium tribromide
40126.09 40126.18
40126.09EA 217 EUR InStock
40126.09 40126.18
Indium (III) bromure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Indium (III) bromure
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-09-3 Molecular Formula: Br3In Formula Weight: 354.55 Physical Form: Crystalline powder Density: 4.74 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 436° MDL No.: MFCD00011057
Formule: Br₃In
MW: 354,53 g/mol
Point d'ébullition: 656 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 436 °C
Densité: 4.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011057
Numéro CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité