Indium (I) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10707.06 10707.14
10707.06EA 328 EUR InStock
10707.06 10707.14
Indium (I) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Indium (I) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 13465-10-6 Molecular Formula: InCl Formula Weight: 150.27 Physical Form: Crystalline Lump Density: 4.19 Melting Point: ca 225° Boiling Point: 608° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00148875
Formule: InCl
MW: 150,27 g/mol
Point d'ébullition: 608 °C
Point de fusion: ∼225 °C
Densité: 4.19
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148875
Numéro CAS: 13465-10-6
EINECS: 236-693-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité