Aluminium fluorure, Patinal®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Aluminum fluoride
1.01600.0100
1.01600.0100EA 0 EUR InStock
1.01600.0100
Aluminium fluorure, Patinal®
Aluminium fluoride
Formule: AlF₃
MW: 83,98 g/mol
Point de fusion: 1040 °C
Densité: 2.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003426
Numéro CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00351
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité