Indium (III) fluorure, anhydre ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40118.04EA 64.4 EUR InStock
40118.04 40118.09
Indium (III) fluorure, anhydre ≥96%
Indium (III) fluorure
Formule: F₃In
MW: 171,82 g/mol
Point d'ébullition: >1200 °C
Point de fusion: ∼ 1170 °C
Densité: 4,39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016149
Numéro CAS: 7783-52-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4959
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité