Iodure d'aluminium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium iodure
30714.14EA 139 EUR InStock
30714.14 30714.22
Iodure d'aluminium ≥95%
Iodure d'aluminium
Catalyst in organic synthesis
Formule: AlI₃
MW: 407,7 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 191 °C
Densité: 3,98
Numéro MDL: MFCD00003427
Numéro CAS: 7784-23-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,346
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité