Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure d'aluminium ≥99.99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium iodure

89185.06EA 144 EUR InStock
89185.06
Iodure d'aluminium ≥99.99% (base métaux)
Iodure d'aluminium


Formule: AlI₃
MW: 407,7 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 191 °C
Densité: 3,98
Numéro MDL: MFCD00003427
Numéro CAS: 7784-23-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,346
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité