Indium (III) iodure 99.998% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 53.4 EUR InStock
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium (III) iodure 99.998% (sur base traces de métaux)
Indium (III) iodure
Formule: I₃In
MW: 495,53 g/mol
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016151
Numéro CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité