Nitrure de bore
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 178 EUR InStock
43773.22 43773.14 43773.36
Nitrure de bore
Nitrure de bore
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Formule: BN
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 1.40
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité