Nitrure de bore ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bore nitrure
44838.KGEA 228 EUR InStock
44838.KG 44838.KJ
Nitrure de bore ≥99.5% (base métaux)
Nitrure de bore
Formule: BN
MW: 24,82 g/mol
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité