Nitrure de bore, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bore nitrure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12073.0050EA 59.4 EUR InStock
1.12073.0050
Nitrure de bore, Sigma-Aldrich®
Nitrure de bore
Formule: BN
MW: 24,82 g/mol
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
Merck Index: 13,01336
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 2700 - 3000 °C
Molar Mass 24.82 g/mol
Bulk Density 120 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité