Aluminium oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
10627.14 10627.22 10627.36
10627.14EA 190 EUR InStock
10627.14 10627.22 10627.36
Aluminium oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Aluminium oxide
Purity: 99.995% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: Powder Density: 3.965 Refractive Index: 1.768 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.965
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 14,356
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité