Aluminium oxyde, aérosol peinture réfractaire applicable à la brosse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oxyde d'aluminium
43119.A1EA 573 EUR InStock
43119.A1 43119.30
Aluminium oxyde, aérosol peinture réfractaire applicable à la brosse
Aluminium oxyde
Provides protective high temperature Al2O3 coating on ceramic, graphite, or metal
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C (25 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
ONU: 1263
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité