Aluminium oxyde, surface intermédiaire support de catalyseur faible teneur en SiO₂
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxyde d'aluminium
43857.A7EA 917 EUR InStock
43857.A7 43857.A1
Aluminium oxyde, surface intermédiaire support de catalyseur faible teneur en SiO₂
Aluminium oxyde
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité