Aluminium oxyde, Patinal®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Oxyde d'aluminium
1.15345.1000EA 0 EUR InStock
1.15345.1000 1.15345.0100
Aluminium oxyde, Patinal®
Aluminium oxyde
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité