L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aluminium oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 76.9 EUR InStock
1.15754.0100 1.15754.1000
Aluminium oxyde, Supelco®
Aluminium oxyde
Formule: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980
Point de fusion: 2045
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité