Aluminium oxide, α-phase, aire petite surface support de catalyseur trimodal
Fournisseur: Thermo Scientific
43833.A1EA 277 EUR InStock
43833.A1
Aluminium oxide, α-phase, aire petite surface support de catalyseur trimodal
Aluminium oxide, α-phase
Forme 3/16" spheres
S.A. 0.82m2/g, median pore diameter 1, 10 and 250 micron, total pore volume 0.54cc/g, packing density 0.74kg/L
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité